Learn More
Digi-Sense™ Heavy-Duty Industrial Digital Multimeter with Bluetooth™ Connectivity
Codice prodotto. 16679952 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
5.7 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
16679952 5.7 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16679952 Fornitore Digi-Sense™ N. del fornitore 2025064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    193.71€ / pezzi 1
    Risparmia 39.29€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 21-01-2027
View, store, and share real-time data from a safe distance on a smartphone
  • Unlimited data storage based on smart device capacity
  • Reliable measurements.
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
  • Rugged double-molded housing provides increased durability
  • Bright, large backlit 4000-count LCD permits viewing in low-light conditions
  • Tilt stand offers easy hands-free viewing
  • IP67 waterproof rated
  • CAT IV-600 V, CAT III-1000 V safety rating
Specifica
Product Type Multimeter
Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical Equipment
Lunghezza (sistema metrico) 5.7 cm
Materiale ABS
Accuracy DC Voltage Accuracy: ±1.0% rdg 8 digits, DC Current Accuracy: ±1.0% rdg 3 digits, AC Voltage Accuracy: ±1.5% rdg 10 digits, AC Current Accuracy: ±3.0% rdg 5 digits, Capacitance Accuracy: ±3.0% rdg ± 5 digits, Frequency Accuracy: ±1.5% ± 5 digits, Resistivity Accuracy: ±1.2% rdg ± 4 digits, Temperature Accuracy: ±3.0% rdg ± 9°F (5°C)
Tipo di batteria 9 V
Certificazione/Conformità NIST
Display Backlit LCD
Da utilizzare con (applicazione) Electrical
Altezza (sistema imperiale) 7 in.
Altezza (sistema metrico) 18 cm
Include Test leads, type K thermocouple probe with mini connector, carrying case, 9 V battery, and NIST-traceable calibration.
Modello Heavy Duty Industrial Digital Multimeter
Tipo di sonda Type-K
Risoluzione Varies based on measurement mode
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -50°F to +1382°F
Temperature Range (Metric) -45°C to +750°C
Peso (sistema imperiale) 12.1 oz.
Peso (sistema metrico) 342 g
Larghezza (sistema imperiale) 3.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.2 cm