Learn More
Digi-Sense™ Mini Particle Counter with Bluetooth™ Connectivity
Codice prodotto. 16639882 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di display:
TFT Color LCD
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di display Dimensione della confezione
16639882 TFT Color LCD Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16639882 Fornitore Digi-Sense™ N. del fornitore 2025065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.76€
    917.86€ / pezzi 1
    Risparmia 522.90€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
View, store, and share real-time data on a smartphone
  • Unlimited data storage based on smart device capacity
  • Monitors particles, air temperature, and relative humidity
  • View measurements clearly on 2 in. color TFT LCD
  • Tilt stand offers easy hands-free viewing
Specifica
Product Type Mini Particle Counter
Tipo di display TFT Color LCD
Accuracy Temperature Accuracy: ±2°F/1°C, Humidity Accuracy: ±3.5% RH from 20 to 80% RH; ±5% RH remaining
Dimensioni display 2 in.
Monouso Single-use
Intervallo di umidità 0 to 100 RH
Materiale ABS Plastic
Risoluzione RH Resolution (%): 0.1, Temperature Resolution (°C/F): 0.1°
Altezza (sistema imperiale) 7.25 in.
Altezza (sistema metrico) 18.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) 20.32 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.125 in.
Larghezza (sistema metrico) 5.5 cm
Peso (sistema imperiale) 1 lb.
Peso (sistema metrico) 0.45 kg
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 122°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 50°C
Tipo di batteria 9 V
Certificazione/Conformità NIST
Da utilizzare con (applicazione) Particle counting
Include Kick stand, protective cap, and one 9 V battery.