Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated CFM/CMM Hot-Wire Thermoanemometer
Codice prodotto. 15880026
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
20 to 4925 fpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria Dimensione della confezione
15880026 20 to 4925 fpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15880026 Fornitore Digi-Sense™ N. del fornitore 2025016
Spedizione stimata: 07-01-2027
Includes
telescoping hot-wire probe sensor with cable, USB cable, software CD, hard carrying case, AC/DC power adapter, one 9 V battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.
High precision at very low air velocities and flow rates
  • Reliable measurements guaranteed
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
  • Measure air velocities up to 4925 ft/min (25 m/s) to cover a broad range of applications
  • Measure airflow up to 99,900 CFM (99,900 CMM)
  • Large dual-function LCD with backlight capability for easy reading
  • Auto power-off extends battery life
Warranty
2 Years
Specifica
Tipo Hot Wire Anemometer/Thermometer
Accuracy ±5% + 1 digit (Reading) or ±1% + 1 digit (Full Scale)
Velocità di flusso dell'aria 20 to 4925 fpm
Case Material Plastic
Tipo di gas Air
Colore Blue, Gray
Descrizione Hot Wire Thermoanemometer with NIST Traceable Calibration
Da utilizzare con (applicazione) HVAC or outdoor environments
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21 cm
Dettagli alimentazione One 9 V battery
Larghezza (sistema metrico) 7.6 cm
Temperatura (sistema imperiale) 32°F to 122°F
Temperatura (sistema metrico) 0°C to 50°C
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.