Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated CFM/CMM Vane Thermoanemometer
Codice prodotto. 15860026
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
80 to 5900 fpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria Dimensione della confezione
15860026 80 to 5900 fpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15860026 Fornitore Digi-Sense™ N. del fornitore 2025014
Spedizione stimata: 15-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
vane probe sensor with 3.9-ft (1.2-m) cable, three AAA batteries, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.
High precision with extra large backlit LCD and flow area data storage
  • Reliable measurements guaranteed
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
  • User-selectable units of measure eliminate the need for conversion
  • Measure air velocities up to 5900 ft/min (30 m/s) to cover a broad range of applications
  • Measure air flow up to 999,900 CFM, 999,900 CMM
  • Two memory locations, one CFM and one CMM, store commonly used vent area sizes to save you time
  • Large dual-function 4-digit LCD with backlight for easy reading
  • Auto power-off extends battery life
  • Fits comfortably in your hand
Garantie
2 Years
Spezifikation
Tipo Vane Thermoanemometer
Accuracy ±3% +40 ft./min. or 0.2 m/s
Velocità di flusso dell'aria 80 to 5900 fpm
Case Material Plastic
Tipo di gas Air
Colore Blue, Gray
Descrizione CFM/CMM Vane Thermoanemometer with NIST Traceable Calibration
Da utilizzare con (applicazione) HVAC or outdoor environments
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 17.1 cm
Dettagli alimentazione Three AAA batteries
Larghezza (sistema metrico) 6.4 cm
Temperatura (sistema imperiale) 32°F to 122°F
Temperatura (sistema metrico) 0°C to 50°C
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.