Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Data Logging USB Vane Anemometer
Codice prodotto. 15830036
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
80 to 3837 fpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria unitSize
15830036 80 to 3837 fpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15830036 Fornitore Digi-Sense™ N. del fornitore 2025022
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
data analysis software on CD, one 3.6 V replaceable battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.
Versatile handheld or mountable design for quick air velocity sampling or long term monitoring
  • Reliable measurements guaranteed
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
  • User-selectable units of measure eliminate the need for conversions
  • Measure air velocities up to 3937 ft/min (20.0 m/s) to cover broad range of applications
  • Analyze and graph logged data using included software
  • User-defined high and low alarm levels with visual LED indication to bring attention to potential problems
  • Articulated screw-on mounting stand provides flexible positioning to fit the application
Warranty
2 Years
Specifica
Tipo Datalogging Vane Anemometer
Accuracy ±3% +40 ft./min. or 0.2 m/s
Velocità di flusso dell'aria 80 to 3837 fpm
Case Material Plastic
Tipo di gas Air
Colore Blue
Collegamenti USB
Descrizione Datalogging Vane Anemometer with NIST Traceable Calibration
Da utilizzare con (applicazione) HVAC
Altezza (sistema imperiale) 1.125 in.
Altezza (sistema metrico) 2.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14.6 cm
Dettagli alimentazione One 3.6 V lithium battery
Larghezza (sistema metrico) 3.5 cm
Temperatura (sistema imperiale) 32°F to 122°F
Temperatura (sistema metrico) 0°C to 50°C
Larghezza (sistema imperiale) 1.375 in.