Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Humidity and Temperature Indicators
Codice prodotto. 15890036
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Indicator only
Indicator with external temp probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
15890036 Indicator only Pezzo
15800046 Indicator with external temp probe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15890036 Fornitore Digi-Sense™ N. del fornitore 2025030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.50€
    41.68€ / pezzi 1
    Risparmia 0.82€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
Includes
Built-in desktop stand, wall-mounting bracket, one AAA battery and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal. Model 20250-31 also includes an external temperature probe with a 3 ft cable.
Designed to gauge proper humidity levels
  • Reliable measurements, guaranteed!
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
  • Unique environment comfort indicator
  • Displays both temperature and humidly
Warranty
2 Years
Specifications
Da utilizzare con (applicazione) Indoor measurements
Accuracy (Barometer) ±5%, ±8% RH Above 80% and Below 40% RH
Intervallo di umidità 20 to 90%
Resolution (Humidity) 0.01
Resolution (Temperature) 0.1°C
Temperature Range (Metric) 0°C to 50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 120°F
Precisione (Temperatura) ±1.8°F (±1.0°C)
Precisione (umidità relativa) ±5% RH; ±8% RH above 80% and below 40% RH
Include Indicator only
Descrizione Precalibrated Humidity and Temperature Indicator
Product Type Thermohygrometer
Altezza (sistema metrico) 0.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.3125 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 5.7 cm