Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Pressure and Flow Meter
Codice prodotto. 15850026
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di display:
LCD
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di display Dimensione della confezione
15850026 LCD Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15850026 Fornitore Digi-Sense™ N. del fornitore 2025013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00€
    422.23€ / pezzi 1
    Risparmia 11.77€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Includes
pitot tube, two rubber hoses for use with pitot tube, USB cable, software CD, ABS plastic carrying case, one 9 V battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.
Easily determine the performance of your heating and cooling systems
  • Reliable measurements guaranteed
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
  • Large, multiline backlit LCD
  • Save and recall 99 sample readings per parameter
  • Time clock on Max/Min/Avg provides time reference
Warranty
2 Years
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) HVAC
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5 cm
Include pitot tube, two rubber hoses for use with pitot tube, USB cable, software CD, ABS plastic carrying case, one 9 V battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) 32°F to 122°F
Temperatura di esercizio (sistema metrico) 0°C to 50°C
Dimensioni raccordo (sistema imperiale) 1/4 in.
Dimensioni sistema di montaggio (sistema metrico) 6.4 mm hose Barb
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.5 cm
Accuracy ±0.3% Full-scale
Tipo di display LCD
Gamma di pressione 0 to 0.7252 psi
Product Type Digital Manometer