Learn More
Digi-Sense™ Professional Dual-Laser Infrared Thermometer with Bluetooth™ Connectivity
Codice prodotto. 16689952 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C to +1850°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
16689952 -50°C to +1850°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16689952 Fornitore Digi-Sense™ N. del fornitore 2025025
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
View, store, and share real-time data on a smartphone
  • Unlimited data storage based on smart device capacity
  • Reliable measurements.
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
  • Internal data logging saves up to 32K IR readings
  • External type K thermocouple input for contact measurements
  • Dual-laser sighting to quickly pinpoint target areas
  • Backlight dot-matrix display permits viewing in low-light conditions
Specifica
Certificazione/Conformità NIST
Monouso Single-use
Emissività Adjustable: 0.1 to 1.0
Da utilizzare con (applicazione) Temperature measurement
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 10.16 cm
Include Type K flexible probe, software, tripod, carrying case, 9 V battery, and NIST-traceable calibration report with data.
Lunghezza (sistema metrico) 19.05 cm
Materiale ABS Plastic
Tempo di misurazione 150 milliseconds
Modello Professional Dual-Laser Infrared Thermometer
Tipo di sonda Type-K
Risoluzione 0.1°F/°C below 1000°, 1°F/°C above 1000°
Peso (sistema imperiale) 5 lb.
Peso (sistema metrico) 2.27 kg
Larghezza (sistema imperiale) 9.75 in.
Memorizzazione dei dati Datalogging
Max. Temperature (English) 3362°F
Temperatura max (sistema metrico) 1850°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58°F to +3362°F
Temperature Range (Metric) -50°C to +1850°C
Calibrated Sì
Tipo di batteria 9 V
Accuracy From 932 to 1832°F (500 to 1000°C): ±1.5%
Display Backlit LCD
Larghezza (sistema metrico) 24.77 cm