Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ RTD Extension Cable
Codice prodotto. 11785719 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
25 ft.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11785719 25 ft. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11785719 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0811793
Spedizione stimata: 26-02-2027
Ideal for RTD Applications
  • Use adapters or connectors to make your RTD probes compatible with all of our RTD thermometers
  • Use the extension cables for remote applications
Specifica
Include RTD Extension Cable, 3-Pin Connector Male to Female, 25 ft. FEP Cable
Lunghezza (sistema metrico) 7.6 m
Materiale FEP
Lunghezza (sistema imperiale) 25 ft.