Learn More
Bochem™ Calibri digitali
Codice prodotto. 10711961
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10711961 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10711961 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 12116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    100.72€ / pezzi 1
    Risparmia 103.28€
    50% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In acciaio inox. I calibri digitali BOCHEM™ hanno un elevato grado di precisione.
  • Display LCD a 5 cifre
  • Precisione +/- 0.03 mm
  • Risoluzione 0.01 mm
  • Conversione mm/pollici
Spécification
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Quantità 1 Ea.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.