Learn More
Fisherbrand™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator
Codice prodotto. 17467632 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
1 to 70 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
17467632 1 to 70 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17467632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00€
    1990.00€ / pezzi 1
    Risparmia 200.00€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
The Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator has a brushless, no-maintenance motor which provides a gentle rotating motion for optimum results. Features a digital display and accurate speed control and timer settings.
  • Digital display of speed and time
  • Speeds ranging from 5 to 70 rpm
  • Speeds accurate to ±1 rpm
  • Adjustable rocking angle from 95 to 180°
  • Loading capacity of up to 5 kg
  • Timer range from 0 to 9999 min.
  • Rotator drums of multiple sizes accomodate different sizes of tubes (rotator drum sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 5 kg
Intervallo di velocità 1 to 70 rpm
Requisiti elettrici AC 100 V ∼ 240 V
Tensione 100/240 V
Amperaggio 0.2 A
Certificazione/Conformità CE
Tipo di spina EU, UK, CN Plug
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Stainless Steel Platform
Diametro max bottiglia (sistema metrico) 30 mm
Dimensioni (L x P x A) 383 x 260 x 522 mm (15.1 x 10.2 x 20.6 in.)
Peso di spedizione (sistema imperiale) 26.0 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 11.8 kg
Accuracy ±1 rpm
Allarmi Audible
Modello Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator
Display Digitale
Intervallo di umidità 20 to 85% RH
Include Equipment Only
Intervallo temporizzatore 0 to 9999 min.
Garanzia e offerta di assistenza 2 years