Descrizione
Agitatore magnetico con piastra riscaldante in ceramica, con eccellente resistenza alle sostanze chimiche. Motore potente per volumi di agitazione di 15 l (H2O)
- Visualizzazione simultanea digitale delle temperature target ed effettiva tramite display LCD
- Collegamento diretto per un sensore di temperatura PT 1000, per controllo preciso della temperatura (incluso nella consegna)
- Precisione del controllo in terreni di +/- 0,5 K (in combinazione con PT 1000)
- Visualizzazione del valore della temperatura effettiva con risoluzione di 0,1 K quando si utilizza un sensore di temperatura PT 1000
- 3 modalità di funzionamento tra cui scegliere (standard, sicura e con protezione regolabile)
- Circuito di sicurezza fisso di 550 °C
- Indicatore di superficie calda >> Avvertimento di superficie calda per prevenire le ustioni
- Visualizzazione digitale dei codici di errore
- Pannello di controllo in posizione elevata per la protezione da fuoriuscite di liquidi
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Ceramica |
| Tensione | 230/120/100 V |
| Specifiche di sicurezza | Circuito di sicurezza fisso di 550 °C |
| Requisiti elettrici | 230/120/100 V, 50/60 Hz |
| Modello | C-MAG HS 10 digitale |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16.3 in. |
| Size | 260 x 260 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Temperatura (sistema metrico) | Da 50 a 500 °C |
| Temperatura ambiente | Da 5 a 40 °C |
| Vedi altri risultati |