Learn More
Fisherbrand™ Colorimetro digitale
Codice prodotto. 11528092 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Range:
0 - 199% (trasmissione)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Range unitSize
11528092 0 - 199% (trasmissione) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11528092
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Il colorimetro digitale Fisherbrand™ con trasformatore a 240 V e filtri è appositamente progettato per misurare l'assorbanza della luce con specifiche lunghezze d'onda.
  • Colorimetro digitale
  • Con trasformatore a 240 V e filtri
  • Filtra le lunghezze d'onda da 440 a 680 nm 
Specifica
Accuracy ±0.05A at 1A
Larghezza di banda spettrale 40 nm
Tipo Colorimetro digitale
Tensione 240 V
Wavelength Range 440 - 700 nm
Requisiti elettrici 240 V, 50 Hz
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Hertz 50 Hz
Ripetibilità fotometrica ±0.02 A at 1 A
Range 0 - 199% (trasmissione)
Risoluzione 0.02 a 1 A (assorbanza), 2% (trasmissione)
Larghezza (sistema metrico) 146 mm