Learn More
Edmund Buhler Digital Compact Shaker KS 15 B
Descrizione
- The laboratory shaker KS 15 B control with digital display and programmable control works with a horizontal shaking motion
- The loading capacity is 15 kg on a shaking platform of 400 x 300 mm
- The stroke of 17 mm and the shaking speed of 30 - 420 rpm are additional features of the shaker KS 15 B control
- Basic device without shaking plate, without rack system
- With digital display and programmable control
Specifica
Specifica
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 15 kg |
| Intervallo di velocità | 30 to 420 rpm |
| Requisiti elettrici | 115/230 V, 50/60 Hz |
| Product Type | Compact Shaker |
| Profondità (sistema metrico) | 510 mm |
| Dimensioni della piattaforma (L x P) | 400 x 300 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 490 x 510 x 150 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) corsa | 17mm |
| Peso di spedizione (sistema metrico) | 19 kg |
| Tipo di unità di controllo | Programmable |
| Vedi altri risultati |