Learn More
VELP Scientifica OV 625 Digital Dispersore
Codice prodotto. 17831187 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Digital Dispersore
Sistema di dispersione digitale
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
17831187 Sistema di dispersione digitale Pezzo
17871177 Digital Dispersore Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17831187 Fornitore VELP Scientifica N. del fornitore SA20900470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2230.00€
    1707.61€ / pezzi 1
    Risparmia 522.39€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Potente dispersore progettato per garantire il massimo livello di riproducibilità, precisione ed elevata forza di taglio per omogeneizzare, emuslionare, sospende e miscelare ad alta velocità di tessuti biologici, prodotti farmaceutici, cosmetici e alimentari.
SEMPLICEMENTE POTENTE
  • Velocità impostabile tra 3.000 a 25.000 rpm, con un'elevata velocità circonferenziale
  • Agita volumi da 0,2 ml a 2,5 litri (H2O)
  • Perfetto per campioni con viscosità fino a 5.000 mPa*s
INTUITIVO E FACILE DA USARE
  • Il display digitale luminoso e intuitivo e la comoda manopola girevole consentono una precisa impostazione elettronica della velocità
  • Utensili di dispersine facili e veloci da installare
  • Design innovativo per un'esperienza d'uso ottimizzata
SICURO E RESISTENTE
  • Diverse funzioni di sicurezza, come l'avviamento graduale, la protezione dal sovraccarico del motore e gli allarmi di sovratemperatura, garantiscono la massima sicurezza nelle operazioni quotidiane
  • Un involucro resistente e robusto protegge le componenti elettroniche interne e garantisce il funzionamento dello strumento anche nelle applicazioni più difficili
  • I materiali di costruzione di prima qualità garantiscono eccellenti proprietà meccaniche e resistenza chimica
Specifica
Speed 3000 to 25,000 rpm
Tensione 230 V
Capacità (sistema metrico) 2.5 L
Dimensioni (L x P x A) 92 x 280 x 130 mm
Materiale Aluminum Technopolymer
Certificazione/Conformità CE, CB, cNus
Display LED
Da utilizzare con (applicazione) Homogenization, Emulsification, Suspensions, and High-speed Mixing of Biological Tissues, Pharmaceuticals, Cosmetics and Food Products.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispersing Tools and Mini H-stand
Include OV 625 Digital Disperser, Double Rod Mini H-stand Set, D20-S20C-P-R20S Dispersing Tool, Tool Disassembly Kit
Livello di rumorosità 75 dBa
Temporizzatore No
Peso (sistema metrico) 2.4 kg
Product Type Sistema di dispersione digitale
Frequenza 50 to 60 Hz