Learn More
Brannan™ Termometro digitale da frigorifero
Codice prodotto. 13059202
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -50 °C a +70 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
13059202 Da -50 °C a +70 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13059202 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 22/400/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.10€
    16.63€ / pezzi 1
    Risparmia 1.47€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Quando la temperatura supera la zona di sicurezza, si attiva un allarme e una spia a LED lampeggia per 5 secondi ogni minuto. Il termometro digitale da frigorifero Brannan™ con allarme include un cavo per sonda da 1 m e una ventosa.
Sounds an alarm sounds and flashes LED lights for 5 seconds every minute when the temperature goes outside the safety zone. Brannan™ Digital Fridge Thermometer with Alarm includes 1m probe cable and suction pad.
Visualizza la temperatura digitale del frigorifero o congelatore. Quando la temperatura aumenta oltre l'intervallo di sicurezza, vengono generati allarmi acustici e i LED lampeggiano per 5 secondi ogni minuto.
  • Opzione di commutazione tra °C e °F
  • Include un cavo per sonda da 1 m e una ventosa
  • Batterie incluse
Specifica
Profondità (sistema metrico) 20 mm
Dimensioni (L x P x A) 135 x 26 mm
Dimensioni display 58 x 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) 135 mm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 1 m
Peso (sistema metrico) 57 g
Product Type Termometro digitale da frigorifero
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Temperature Range (Metric) Da -50 °C a +70 °C
Accuracy ±1 - ±2 °C
Suddivisione 0,1 °C
Larghezza (sistema metrico) 26 mm