Learn More
Fisherbrand™ 120 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Integrated Pump and Stainless Steel Bath
Codice prodotto. 17245566 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Dimensioni (L x P x A):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Gamma di temperatura:
15°C to 120°C
5°C to 120°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Gamma di temperatura Dimensione della confezione
17245566 18 L 540 x 330 x 395 mm 5°C to 120°C Pezzo
17275566 5 L 330 x 180 x 395 mm 15°C to 120°C Pezzo
17235566 12 L 360 x 330 x 395 mm 5°C to 120°C Pezzo
17255566 26 L 540 x 330 x 405 mm 5°C to 120°C Pezzo
17265566 38 L 730 x 333 x 450 mm 5°C to 120°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17245566
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Versatile, mid-range circulator and tank with comprehensive specification to suit most applications for precision temperature control.
Incorporates Intelligent Control Optimisation TM (ICO) for adaptive intelligent PID temperature control.
  • Stability: ±0.05°C
  • Clear, bright 4-digit LED display
  • Simple, intuitive user interface with dial and two function buttons
  • Model available with or without T-clamp
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Adjustable over temperature cut-out
  • 2-point user calibration
  • Visual alarm
  • Integral pump for external circulation
  • Accessories including lids, racks and immersion coolers sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 4.8 gal.
Capacità (sistema metrico) 18 L
Tipo di condensatore Air-cooled
Capacità di raffreddamento -15°C (with immersion cooler)
Portata 16 L/min.
Gamma di temperatura 5°C to 120°C
Tipo Heating Circulator with Open Bath
Circolazione esterna Yes
Include 18 L Stainless Steel Tank
Materiale Stainless Steel
Pressione max 210 mbar
Dimensioni (L x P x A) 540 x 330 x 395 mm
Tensione 220/240 V