Learn More
Fisherbrand™ 120 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Integrated Pump and Stainless Steel Bath
Codice prodotto. 17275566 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Dimensioni (L x P x A):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Gamma di temperatura:
15°C to 120°C
5°C to 120°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Gamma di temperatura unitSize
17275566 5 L 330 x 180 x 395 mm 15°C to 120°C Pezzo
17235566 12 L 360 x 330 x 395 mm 5°C to 120°C Pezzo
17245566 18 L 540 x 330 x 395 mm 5°C to 120°C Pezzo
17255566 26 L 540 x 330 x 405 mm 5°C to 120°C Pezzo
17265566 38 L 730 x 333 x 450 mm 5°C to 120°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17275566
Wastewater Testing Savings
Usa il codice promozionale 28023
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Versatile, mid-range circulator and tank with comprehensive specification to suit most applications for precision temperature control.
Incorporates Intelligent Control Optimisation TM (ICO) for adaptive intelligent PID temperature control.
  • Stability: ±0.05°C
  • Clear, bright 4-digit LED display
  • Simple, intuitive user interface with dial and two function buttons
  • Model available with or without T-clamp
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Adjustable over temperature cut-out
  • 2-point user calibration
  • Visual alarm
  • Integral pump for external circulation
  • Accessories including lids, racks and immersion coolers sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 5 L
Tipo di condensatore Air-cooled
Capacità di raffreddamento -10°C (with immersion cooler)
Portata 16 L/min.
Gamma di temperatura 15°C to 120°C
Tipo Heating Circulator with Open Bath
Circolazione esterna Yes
Include 5 L Stainless Steel Tank
Materiale Stainless Steel
Pressione max 210 mbar
Dimensioni (L x P x A) 330 x 180 x 395 mm
Tensione 220/240 V