Learn More
Grant Instruments™ Bagni a circolazione riscaldati digitali con timer/allarme
Codice prodotto. 12717829
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Dimensioni (L x P x A):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) unitSize
12717829 18 l 540 x 330 x 395 mm Pezzo
12327637 5 l 330 x 180 x 395 mm Pezzo
12727829 26 l 540 x 330 x 405 mm Pezzo
12737829 38 l 730 x 333 x 450 mm Pezzo
12707829 12 l 360 x 330 x 395 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12717829 Fornitore Grant Instruments™ N. del fornitore TC120ST18
Control Your Critical Environments
Usa il codice promozionale 28022
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Versatile mid-range Optima heated circulator and stainless steel tank with comprehensive specification to suit most applications for precision temperature control.
  • Stability ±0.05ºC.
  • Clear, bright 4 digit LED display
  • Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
  • Model available with/without clamp (TClamp)
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Fixed over temperature
  • 2 point user calibration
  • Visual alarm
  • Integral pump for external circulation
  • Visual alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 18 l
Portata 16 L/min.
Gamma di temperatura 0°C to 120°C
Circolazione esterna Yes
Materiale Serbatoio in acciaio inox
Pressione max 210 mbar
Dimensioni (L x P x A) 540 x 330 x 395 mm
Tensione 120/230 V