Learn More
Thermo Scientific™ Digital Heating Shaking Drybath
Codice prodotto. 15298844 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V, 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Dimensione della confezione
15298844 230 V, 50/60 Hz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15298844 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88880028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00€
    1247.77€ / pezzi 1
    Risparmia 452.23€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Aumentate la versatilità del laboratorio con il bagno a secco di agitazione riscaldante digitale Thermo Scientific™, che può essere utilizzato come bagno a secco, agitatore o entrambi.
Aumentate la versatilità del laboratorio con il bagno a secco agitante riscaldante digitale Thermo Scientific™, che può essere utilizzato come bagno a secco, agitatore o entrambi.
Il controllo PID garantisce risultati di agitazione uniformi e un accurato controllo della temperatura.
  • La velocità di rotazione è compresa fra 150 e 1500 gir/min (in base ai blocchi)
  • Memorizzazione di programmi:
    • 10 programmi, fino a 10 passaggi per ciascun programma
    • La funzione di agitazione a intervalli consente di attivare e disattivare l'agitazione nello stesso programma
  • Due modalità di temporizzazione:
    • Avvio solo dopo che la temperatura ha raggiunto il punto di impostazione desiderato
    • Avvio immediato dopo l’impostazione del timer
  • Design a basso profilo
  • Blocchi di varie dimensioni e di facile sostituzione per la massima flessibilità
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Tipo di unità di controllo Controllo retroattivo PID
Capacità (sistema metrico) 0.5, 1.5, 50 mL
Lighting LED
No. of Places 96
Tipo di spina Set di cavi con varie spine
Temperature Range (Metric) Da temperatura ambiente +5 °C a 100 °C
Tipo Agitatore con piattaforma
Display Digitale
N. di blocchi Non incluso; acquistare separatamente
Speed Da 150 a 1.500 gir/min (blocco a 96 pozzetti); da 150 a 1.200 gir/min (blocchi per provette da 0,5 ml, 1,5 ml e 50 ml)
Precisione termica Da 0,5 °C (0,9 °F) a 80 °C
Warranty 2 anni
Dimensioni (L x P x A) 13,1 x 10,9 x 6,7in. (334 x 276 x 170 mm)
Diametro (sistema metrico) orbita 2 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 18,3 libbre
Peso di spedizione (sistema metrico) 8,3 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.