Learn More
Fisherbrand™ Igrometro digitale con termometro
Codice prodotto. 10840891 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di display:
Digitale
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di display Dimensione della confezione
10840891 Digitale Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10840891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.40€
    61.24€ / pezzi 1
    Risparmia 17.16€
    21% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Idrometro con funzioni affidabili anche negli ambienti più difficili. Gli igrometri digitali Fisherbrand™ con termometro consentono di visualizzare contemporaneamente la temperatura e l'umidità relativa.
  • Certificato di tracciabilità in dotazione
  • Temp: Da 0 a 50 °C
  • UR: Da 25 a 95%
Specifica
Tipo Igrometro digitale
Intervallo di umidità Da 25 a 95%
Temperature Range (Metric) Da 0 a 50°C
Tipo di display Digitale
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 122°F