Learn More
IKA™ Digital Magnetic Hotplate Stirrer, 50°C to 500°C, Ceramic
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12693156 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramica
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore unitSize
12693156 Ceramica Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12693156 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0004240200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stirring Range: 100 to 1500 rpm, Shape: Square, Size: 100 x 100 mm
  • Offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 15 l (H2O)
  • Simultaneous digital display of target and actual temperatures via LCD display
  • Direct connection for a PT 1000 temperature sensor enables precise temperature control (included in delivery)
  • Control accuracy in medium +/- 0,5 K (in combination with PT 1000)
  • Display of actual temperature value in medium with 0,1 K resolution when using PT 1000 temperature sensor
  • 3 operating modes to choose (standard, safe, adjustment protection)
  • Fixed safety circuit of 550 °C
  • Hot Top indicator - hot surface warning to prevent burns
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 100/120/230 V
Specifiche di sicurezza Fixed safety circuit of 550°C
Requisiti elettrici 230/120/100V, 50/60Hz
Modello C-MAG HS 4
Size 100 x 100 mm
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 500°C
Temperatura ambiente 5°C to 40°C
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm
Wattage 270 W
Peso (sistema imperiale) 6.6 lb.
Peso (sistema metrico) 3 kg
Tipo Stirring Hotplate
Forma Square
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 5 L
Stirring Range 100 to 1500 rpm
Warranty 24 Months
Dimensioni (L x P x A) 260 x 150 x 105 mm
Certificazione/Conformità DIN EN 60529
Display LCD