Learn More
Cole-Parmer™ Digital Manometer
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Compliance |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measures positive, negative and differential pressures |
| Dimensioni sistema di montaggio (sistema metrico) | Dual 3.17 mm NPT(F) |
| Accuracy | ±0.5% Full-scale at 60 to 78°F; ±1.5% Full-scale from 32 to 60°F and 78 to 104 |
| Tipo di display | LCD |
| Gamma di pressione | 30 psi |
| Product Type | Digital Manometer |