Learn More
Gilson™ Mini incubatore digitale, spina EU
Codice prodotto. 16348611 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Ambient +5° to 60°C
Ambient -15° to 60°C
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Tipo di spina unitSize
16348611 Ambient +5° to 60°C EU Pezzo
16368611 Ambient -15° to 60°C EU Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16348611 Fornitore Gilson™ N. del fornitore 36110810
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il Mini Incubatore, grazie al controllo dogotale della temperatura consente di regolare e gestire la temperatura interna senza bisgono di sonde esterne. La serie comprende 2 modelli, uno dotato di solo riscaldamento e un altro dotato di raffreddamento e riscaldamento.
  • The Digital Mini Incubator uses digital temperature controls to set and monitor the internal chamber temperature with improved accuracy over external thermometers and analog controls.
  • The large LED panel displays the internal temperature for quick review.
  • Two models are available:
    • Heat only – temperature range of +20°C to 60°C
    • Heat and cool – temperature range of  5°C to 60°C
  • Accommodates 2 L flasks in a small footprint that saves benchtop space.
  • It includes two removable shelves and has a built-in internal universal outlet for connecting other instruments such as small shakers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 L
Tipo di spina EU
Temperature Range (Metric) Ambient +5° to 60°C
Tipo Incubator with heating only
Precisione termica ± 0.5°C at 37°C
Peso (sistema imperiale) 15 lb.
Peso (sistema metrico) 6.5 kg
Requisiti elettrici 50/60 Hz, 100/240 V
Tensione 100/240 V