Learn More
Velp Scientifica™ Agitatore verticale digitale per viscosità medio/alte
Codice prodotto. 11782114 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Speed:
50 - 2000 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Speed unitSize
11782114 50 - 2000 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11782114 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore F201A0157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.81€
    1061.00€ / pezzi 1
    Risparmia 154.81€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Garantisce una velocità costante anche in caso di variazione della viscosità. L'agitatore verticale digitale per viscosità medio/alte Velp Scientifica™ offre la possibilità di funzionamento non presidiato.
Provides constant speed even when the viscosity changes. Velp Scientifica™ DHL Overhead Stirrer is for medium/high viscosities and offers the possibility of unattended operation.
Completamente informati
  • Display estremamente luminoso e di facile lettura
  • Tutti i valori dei parametri impostati ed effettivi sono visualizzati in parallelo
  • Le informazioni includono velocità impostata, velocità reale, coppia e timer
Prestazioni eccezionali
  • Il tempo di funzionamento può essere impostato fino a 999:59 minuti; spegnimento automatico.
  • SpeedServo™ garantisce una velocità costante anche in caso di variazione della viscosità
  • Regolazione elettronica della velocità da 50 a 2000 giri/min
  • Per agitazione di volumi fino a 40 litri di acqua
  • Coppia massima di 80 ncm
  • Per agitazione di liquidi con viscosità massima di 50000 mPa*s
  • Avvio dolce per evitare schizzi e la creazione di bolle
Design robusto
  • La struttura in tecnopolimero impedisce la formazione di ruggine
  • Ottima resistenza chimica e maggiore maneggevolezza
  • Motore robusto e di lunga durata
La sicurezza prima di tutto
  • Si arresta automaticamente se bloccato – nessuna possibilità di bruciatura o danni
  • Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
  • Sigillato in base allo standard IP 40
Semplicità d'uso
  • Mandrino serrato manualmente; non occorrono utensili
  • Modello a tensione/frequenza universale
Specifica
Speed 50 - 2000 rpm
Capacità 40 l
Display LCD
Tensione Da 80 a 230 V
Wattage 190 W
Dimensioni (L x P x A) 196 x 80 x 230 mm
Altezza (sistema metrico) 230 mm
Larghezza (sistema metrico) 80 mm
Requisiti elettrici Da 80 a 260 V, 50/60 Hz ,190 W
Frequenza 50/60 Hz
Certificazione/Conformità CEI EN 60529, IP 40
Dimensioni mandrino 1 e 10 mm
Descrizione Solo agitatore - la base, l'asta, la testina e le palette sono vendute separatamente
Materiale Tecnopolimero e lega di alluminio con vernice epossidica
Modello DLH
Classe di protezione IP40
Temperature Range (Metric) Da 0 a 40°C
Coppia 80 Ncm
Viscosità 50,000 mPa*s
Peso (sistema metrico) 3 kg