Learn More
Cole-Parmer™ Digital Pressure Gauge
Codice prodotto. 15247948 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Gamma di pressione:
-15 to 100psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Gamma di pressione Dimensione della confezione
15247948 -15 to 100psi Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15247948 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 6895025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.30€
    57.98€ / pezzi 1
    Risparmia 17.32€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Highly accurate, low-cost digital gauges suitable for numerous applications and industries. Cole-Parmer™ Digital Pressure Gauge feature a large LCD display for easy readability.
  • Designed for use in numerous applications and industries:
    • Air pressure measurement in marine and diving
    • Filtration
    • Compressor and pneumatic regulator measurement
    • Laboratory vacuum and pressure measurement
    • Aviation and defense
    • General OEM use where air or compatible gases are used and brass can be used.
  • Highly accurate
  • Cost-effective
  • Four-digit 1/2in. LCD display
    • psi
    • bar
    • mPA
    • kg/cm2
  • Gauges have a 1 3/4in. (44.5mm) dial and come in three styles:
    • 0 to 145psi in 1/8in. or 1/4in. NPT(M) connection
    • Vacuum to 100psi in 1/8in. NPT(M) connection.
Specifica
Autonomia della batteria 1 Year
Tipo di batteria One 3V lithium (Included)
Certificazione/Conformità CE Compliance
Tipo di collegamento NPT: 1/8
Descrizione Vacuum to 100psi
Dimensioni quadrante (sistema imperiale) 1.75 in.
Dimensioni quadrante (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (applicazione) Air and compatible gases
Temperatura di esercizio (sistema metrico) 0°C to 55°C
Parti a bagno Brass
Accuracy 1% Full-scale
Tipo di display LCD
Gamma di pressione -15 to 100psi
Product Type Digital Pressure Gauge