Learn More
Brannan™ Digital Quick-Set Max Min Thermometer
Codice prodotto. 17371580
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-20°C to +50°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
17371580 -20°C to +50°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17371580 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 12/430/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.15€
    16.65€ / pezzi 1
    Risparmia 1.50€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Study and robust updated max min thermometer combining analogue styling with digital LCD display for enhanced accuracy and readability
  • Brannan unique design
  • Triple display simultaneously shows maximum, minimum and current temperature
  • Ideal instrument to monitor temperature effectively
  • High accuracy
  • Range -20 to +50 degrees C/F (switchable)
  • Clear, easy to read LCD
  • Hanging hook
  • Dual Scale °C & °F
Specifica
Certificazione/Conformità CE, RoSH and WEEE
Dimensioni display 53 x 15 mm
Da utilizzare con (applicazione) To Tell Maximum, Current and Minimum Temperature Simultaneously
Altezza (sistema imperiale) 8.19 in.
Altezza (sistema metrico) 20.8 cm
Lunghezza (sistema metrico) 7 cm
Materiale Plastic
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 0.37 lb.
Lunghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Descrizione White
Max. Temperature (English) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) -4°F
Min. Temperature (Metric) -20°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +122°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +50°C
Calibrated Sì
Autonomia della batteria 2 years
Tipo di batteria 1 x AAA
Accuracy ±1°C
Suddivisione 0.1°C
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 7.8 cm