Learn More
Thermo Scientific™ Digital Rockers
Codice prodotto. p-7084495 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU, UK, CN Plug
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Tensione unitSize
16594612 EU, UK, CN Plug 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16594612 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88882002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Standard Pack includes Dimpled Rubber Mat 88882101 x 1, Rubber strip 88882103 (6EA)
Mix samples accurately and efficiently
Digital display with big platform, accurate speed control and quick angle adjustment for easy sample agitation
  • Digital display of Speed and Time
  • Speed range: 1 – 70 rpm
  • Easily adjustable rocking angle: 1°- 15°
  • Precise speed control:
  • ±1 rpm ≤ 50 rpm
  • ±2 rpm > 50rpm
  • Max load up to 4.5 kg
  • Tray size fits 6 x well-plates
  • Timer Range: Continuous or 1 sec to 9999 min
  • Optional Non-slip rubber mat tray is designed for carrying plates, dishes, culture bottles and bags
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Angolo di oscillazione 1 to 15°
Capacità portata carico (sistema metrico) 4.5 kg
Accuratezza del controllo della velocità ±1 rpm (≤ 50 rpm), ±2 rpm (>50 rpm)
Intervallo di velocità 1 to 70 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V
Tensione 230 V
Amperaggio 0.1 A
Product Type Digital Rocker
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 9.92 lb.
Certificazione/Conformità cCSAus, CE, RoHS
Tipo di spina EU, UK, CN Plug
Controllo della temperatura Digital
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Stainless Steel Platform
Dimensioni interne (L x P x A) 390 x 292 x 206 mm (15.4 x 11.5 x 8.1 in.)
Dimensioni della piattaforma (L x P) 322 x 282 mm (12.7 x 11.1 in.)
Dimensioni (L x P x A) 487 x 387 x 354 mm (19.2 x 15.2 x 13.9 in.)
Altezza (sistema imperiale) 13.9 in.
Altezza (sistema metrico) 354 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 29.8 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 13.5 kg
Tipo di unità di controllo LED
Modello Digital Rocker
Display LED
Intervallo di umidità 20 to 85%
Include Dimpled Rubber Mat tray x 1, Rubber strip x 6, User Manual x 1, EU plug x 1, UK plug x 1, CHN plug x 1
Stile della piattaforma Tray
Intervallo temporizzatore 1 sec. to 9999 min., Continuous
Garanzia e offerta di assistenza 2 Years