Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali con sonda in acciaio inox con cavo
Codice prodotto. 11715843 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50° - +150 °C
-50° - +300 °C
Da -50°C a +150°C
Da -50 ° a +260 °C
Da 0° a 200 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
Da -58°F a +302°F
Da -58 ° a +302 °F
Da -58 ° a +500,8 °F
Da -58 ° a +572 °F
Da 32° a 392 °F
Accuracy:
±1 °C da -20° a +100 °C
±1 °C
±1 °C da -30° a +150 °C
±2 °C
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
45.72 cm
73.7 cm
106.6 cm
304,8 cm
305 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Accuracy Lunghezza (sistema metrico) cavo Dimensione della confezione
11715843 -50° - +300 °C Da -58 ° a +572 °F ±1 °C 305 cm Pezzo
15243986 Da -50 ° a +260 °C Da -58 ° a +500,8 °F ±1 °C 304,8 cm Pezzo
11749725 Da -50°C a +150°C Da -58°F a +302°F ±1 °C da -30° a +150 °C 45.72 cm Pezzo
11779725 -50° - +150 °C Da -58 ° a +302 °F ±1 °C da -20° a +100 °C 73.7 cm Pezzo
11729735 Da 0° a 200 °C Da 32° a 392 °F ±2 °C 106.6 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11715843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.80€
    45.85€ / pezzi 1
    Risparmia 6.95€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Termometro digitale Fisher Scientific con sonda in acciaio inox chimicamente resistente alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabile per misurare la temperatura di gas, liquidi, alimenti e altre sostanze semisolide.
Termometri digitali semplici da leggere, compatti; possono essere tenuti comodamente in una mano o essere montati in aree ristrette. Termometro digitale Fisher Scientific™ con sonda in acciaio inox chimicamente resistente alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabile per misurare la temperatura di gas, liquidi, alimenti e altri semisolidi.
  • Models 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 and 14-648-46 have alarm that can be set to alert user to temperatures that exceed setpoints
  • Some models (such as 15-077-16 and -15) have special features that print temperature, high/low memory and time of day; 15-077-29 thermometer has additional timer alarms
  • For a miniature-size thermometer, see model 15-077-32
For use in cuvets, soil, incubators, petroleum products and piercing food samples. Waterproof thermometers (models 15-077-9E, -9D and 14-648-46) are ideal for wet labs, wash-down areas and outdoor applications in the agricultural, petrochemical, food, and pharmaceutical industries.
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,14in.
Da utilizzare con (applicazione) Laboratori umidi, aree di lavaggio e applicazioni in esterni nell’industria agricola, petrolchimica, alimentare e farmaceutica
Include Ventosa, magneti, Velcro™, certificato Traceable e batteria all'ossido di argento da 1,5 V
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 120in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 305 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 12,7 cm
Materiale Stainless Steel
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 2 once
Peso (sistema metrico) 56,6 g
Product Type Termometro digitale Traceable con sonda
Lunghezza (sistema imperiale) 4,75 in.
Max. Temperature (English) 572°F
Temperatura max (sistema metrico) 300°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58 ° a +572 °F
Temperature Range (Metric) -50° - +300 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±1 °C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 8 cm