Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali con sonda in acciaio inox con cavo
Codice prodotto. 11749725 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50° - +150 °C
-50° - +300 °C
Da -50°C a +150°C
Da -50 ° a +260 °C
Da 0° a 200 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
Da -58°F a +302°F
Da -58 ° a +302 °F
Da -58 ° a +500,8 °F
Da -58 ° a +572 °F
Da 32° a 392 °F
Accuracy:
±1 °C da -20° a +100 °C
±1 °C
±1 °C da -30° a +150 °C
±2 °C
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
45.72 cm
73.7 cm
106.6 cm
304,8 cm
305 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Accuracy Lunghezza (sistema metrico) cavo Dimensione della confezione
11749725 Da -50°C a +150°C Da -58°F a +302°F ±1 °C da -30° a +150 °C 45.72 cm Pezzo
15243986 Da -50 ° a +260 °C Da -58 ° a +500,8 °F ±1 °C 304,8 cm Pezzo
11715843 -50° - +300 °C Da -58 ° a +572 °F ±1 °C 305 cm Pezzo
11779725 -50° - +150 °C Da -58 ° a +302 °F ±1 °C da -20° a +100 °C 73.7 cm Pezzo
11729735 Da 0° a 200 °C Da 32° a 392 °F ±2 °C 106.6 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11749725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.00€
    37.46€ / pezzi 1
    Risparmia 47.54€
    55% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Termometro digitale Fisher Scientific con sonda in acciaio inox chimicamente resistente alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabile per misurare la temperatura di gas, liquidi, alimenti e altre sostanze semisolide.
Termometri digitali semplici da leggere, compatti; possono essere tenuti comodamente in una mano o essere montati in aree ristrette. Termometro digitale Fisher Scientific™ con sonda in acciaio inox chimicamente resistente alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabile per misurare la temperatura di gas, liquidi, alimenti e altri semisolidi.
  • I modelli 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 e 14-648-46 sono dotati di allarme che può essere impostato per avvisare l'utente nel caso le temperature superassero i limiti
  • Alcuni modelli (quali 15-077-16 e -15) sono dotati di funzioni speciali per stampare temperatura, memoria dei valori minimo/massimo e ora del giorno; il termometro 15-077-29 presenta allarmi a timer supplementari
  • Per un termometro in miniatura, vedere il modello 15-077-32
Da utilizzare in cuvette, terreno, incubatori, prodotti derivati dal petrolio e per forare campioni alimentari. I termometri impermeabili (modelli 15-077-9E, -9D e 14-648-46) sono ideali per l'uso in laboratori umidi, aree di lavaggio e applicazioni in esterni nell’industria agricola, petrolchimica, alimentare e farmaceutica.
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifications
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,14in.
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione della temperatura di liquidi, aria/gas e semisolidi
Include Batteria all'ossido di argento, sonda in acciaio inox
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 18 in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 45.72 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 17 cm
Materiale Stainless Steel
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 1 oncia
Peso (sistema metrico) 20 g
Product Type Termometro digitale Traceable con sonda
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Max. Temperature (English) 302°F
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58°F a +302°F
Temperature Range (Metric) Da -50°C a +150°C
Calibrated Sì
Accuracy ±1 °C da -30° a +150 °C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 8 cm