Learn More
Thermo Scientific™ Blocco, 28 x 2,0 ml
Codice prodotto. 15372195 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
No. of Places:
28
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. No. of Places Dimensione della confezione
15372195 28 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15372195 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88870104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.75€
    77.16€ / pezzi 1
    Risparmia 15.59€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For Use With: ™
For Use With: ™
  • Garanzia: 2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Blocco da 28 x 2,0 ml
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) ™
Capacità 28 x 2,0 ml
Lighting LED
No. of Places 28
Tipo Accessorio, blocco
Dimensioni (L x P x A) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4.9 x 1.5 in.)