Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per bagno a secco digitali e touch screen
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
30
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For Use With: ™
- Garanzia: 2 anni
Specifica
Specifica
| Descrizione | Mixed block, 0.5mL and 0.2mL |
| Capacità (sistema metrico) | 30 x 0.5 mL, 20 x 0.2 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ™ |
| Capacità | 30 x 0.5mL and 20 x 0.2mL |
| Lighting | LED |
| No. of Places | 30 |
| Tipo | Block |
| Dimensioni (L x P x A) | 76 x 124 x 39 mm (3 x 4.9 x 1.5 in.) |