Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per bagno a secco digitali e touch screen
Massima flessibilità dei riscaldatori a secco/a blocco grazie alla vasta gamma di accessori per tutte le applicazioni.
Marca:  Thermo Scientific™ 88870116
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.81900kg
Codice prodotto. 15392205
  • 193.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For Use With: Thermo Scientific™ Digital and Touch Screen Dry Baths/Block Heaters (No compact models)
  • Warranty: 2 years
Specifica
Specifica
15mL flat-bottom tube block
Thermo Scientific™ Digital and Touch Screen Dry Baths/Block Heaters (No compact models)
LED
Block
15 mL
15 x 15mL flat-bottom
15
76 x 124 x 113 mm (3 x 4.9 x 4.55 in.)