Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per bagno a secco digitali e touch screen
Codice prodotto. 15322205 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15322205
Marca: Thermo Scientific™ 88870109
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With:
Increase lab versatility with the Thermo Scientific™ digital dry baths, which offer a range of configurations with interchangeable modular blocks for a variety of application needs. Designed for basic to advanced applications with a max temperature of 130°C, a timer and available in 1, 2 and 4 block sizes.
I bagni a secco digitali Thermo Scientific sono disponibili in una gamma di configurazioni per il supporto di 1, 2 e 4 blocchi modulari intercambiabili e per accogliere diversi recipienti per varie applicazioni.
  • Controlli digitali e visualizzazione di ora e temperatura
  • Sonda interna avanzata di rilevamento della temperatura per un controllo e una precisione termica di livello eccezionale
  • Preciso controllo della temperatura con il circuito PID
  • La calibrazione della temperatura consente di portare la temperatura al valore desiderato
  • Il timer consente all'operatore di monitorare con precisione il tempo di riscaldamento
  • L'ampia gamma di blocchi riscaldanti intercambiabili in lega di alluminio garantisce versatilità e agevola le operazioni di pulizia e disinfezione
  • Robusta struttura del corpo in acciaio con rivestimento in polvere epossidica
  • Il dispositivo integrato di protezione dalla sovratemperatura garantisce la sicurezza del campione e dell'operatore
  • Regolazione degli scostamenti di temperatura
Applicazioni:
  • Preparazione dei campioni
  • Conservazione degli enzimi
  • Reazioni enzima-substrato
  • Amplificazione del DNA
  • Degradazione del gel per elettroforesi
  • Coagulazione sierica
Accessorio necessario:
  • L'unità deve essere ordinata con i blocchi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Heat Block 6 x 25mm
Da utilizzare con (apparecchiatura)
Capacità 6 x 25mm
Lighting LED
No. of Places 6
Tipo Block
Dimensioni (L x P x A) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4.9 x 1.5 in.)