Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per bagno a secco digitali e touch screen
Codice prodotto. 15362205 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
No. of Places:
18
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. No. of Places Dimensione della confezione
15362205 18 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15362205 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88870113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    112.86€ / pezzi 1
    Risparmia 19.14€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: ™
For Use With: ™
  • Garanzia: 2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Mixed block, 1.5mL and 2.0mL
Capacità (sistema metrico) 18 x 1.5 mL, 10 x 2 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) ™
Capacità 18 x 1.5mL and 10 x 2.0mL
Lighting LED
No. of Places 18
Tipo Block
Dimensioni (L x P x A) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4.9 x 1.5 in.)