Learn More
WTW™ Digital Triple Channel Multi Parameter Sonde Kit for WTW™ IDS sensors
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13446768
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
IDS Sensors, SensoLyt 900 -P, TetraCon 925 -P, FDO 925 -P
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
13446768 IDS Sensors, SensoLyt 900 -P, TetraCon 925 -P, FDO 925 -P Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13446768 Fornitore WTW™ N. del fornitore 401206
Solo null disponibili
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Designed for depth measurements to 100m and for pH, conductivity, DO measurement
Include Built-in pressure sensor, guard, weight, protection cap, instruction manual, CD- ROM with software, 1.5m connection cable of AS IDS/1.5, carry case including SensoLyt™ 900 -P, TetraCon™ 925 -P
Da utilizzare con (apparecchiatura) IDS Sensors, SensoLyt 900 -P, TetraCon 925 -P, FDO 925 -P