Learn More
Thermo Scientific™ Digital Tube Rockers
Codice prodotto. 17358272 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU, UK, CN Plug
Certificazione/Conformità:
CE
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Certificazione/Conformità Dimensione della confezione
17358272 EU, UK, CN Plug CE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
88882017 (US Plug), 88882018 (EU, UK, CN Plug)
Product Code. 17358272 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 88882018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    881.00€ / pezzi 1
    Risparmia 49.00€
    5% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
88882017 (US Plug), 88882018 (EU, UK, CN Plug)
Digital Tube Rocker is a precision-controlled platform mixer that accommodates double capacity in a compact footprint for smooth rocking and uniform suspension.
The Thermo Scientific™ Digital Tube Rocker provides smooth agitation for mixing samples in test tubes. Designed for uniform specimen suspension with a compact footprint.
  • Digital display of Speed and Tilt angle
  • Speed range: 2 – 40 rpm
  • Speed Accuracy: ±1 rpm
  • Adjustable rocking Angle: 1-48° (±24°)
  • Angle Accuracy: ±1°
  • Tube Capacity:
    • Standard: 16 x 10-20mm tube / 7 x 22-30mm tube
    • Double Platform: 30 x10-20mm tube /14 x 22-30mm tube
  • Optional double platform offers big tube capacity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Accuratezza del controllo della velocità ±1 rpm
Intervallo di velocità 2 to 40 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V
Tensione 100/240 V
Amperaggio 0.1 A
Capacità 16 x 10 to 20 mm Diameter Tubes
Dimensioni provetta 30 mm dia.
Product Type Digital Tube Rocker
Certificazione/Conformità CE
Tipo di spina EU, UK, CN Plug
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Metal
Dimensioni interne (L x P x A) 411x144x146 mm (16.2 x 5.7 x 5.7 in.)
Dimensioni (L x P x A) 330 x 140 x 12 mm (13 x 5.5 x 0.5 in.)
Peso di spedizione (sistema imperiale) 9.9 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 4.5 kg
Peso (sistema imperiale) 7.5 lb.
Peso (sistema metrico) 3.4 kg
Tipo di unità di controllo Digital Control
Modello Digital Tube Rocker
Display Digitale
Da utilizzare con (apparecchiatura) 88882158, 88882159, 88882160, diameter 5mm - 30 mm tubes
Intervallo di umidità 20 to 85%
Include Dimple rubber mat 88882159
Tipo di motore DC Motor
N. di posizioni 14
Stile della piattaforma Tray