Learn More
Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2
Codice prodotto. 15517345
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Modello:
SIA256
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Modello unitSize
15517345 EU Plug SIA256 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15517345 Fornitore Scientific Industries SI™ N. del fornitore 83041320
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes the same features as the Vortex-Genie™ 2 with digital control and display of speed and time. Scientific industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2 provides precise mixing action at all times.
  • Digital display provides accuracy, reproducibility and repeatability
  • Timer function:
    • Touch On: 1 to 99 sec.
    • Hands-Free: 1 to 99 min. or continuous
  • May be used in cold rooms and incubators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di velocità 500 to 2850 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Tensione 230 V
Product Type Vortex Mixer
Tipo di spina EU Plug
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 165 mm
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Larghezza (sistema metrico) 122 mm
Peso (sistema metrico) 4 kg
Modello SIA256
Include 76mm platform, Pop-off cup
Modalità operative Touch On, Hands-free