Learn More
Thermo Scientific™ Digital Vortex Mixers
Codice prodotto. 16534622 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU, UK, CN Plug
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Tensione Dimensione della confezione
16534622 EU, UK, CN Plug 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16534622 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88882010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.00€
    424.63€ / pezzi 1
    Risparmia 70.37€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Standard Pack includes rubber platform 88882120
Get accurate and efficient sample mixing
Designed for accurate speed control for continuous mixing or pulsing of samples
  • Digital display of Speed and Time
  • Continuous and Touch modes
  • Speed range: 200 to 3000 rpm
  • Precise speed control: ±5% rpm
  • Quick set up to Max rpm:
  • 3 seconds 1500 rpm (Touch)
  • 6 seconds 3000 rpm (Continuous)
  • Time set: up to 99 minutes
  • 2 Timer modes:
    • Down-counting for repeat tests
    • Timer: Continuous, Time set as 0
  • Various accessories for different vessels
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 4 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 0.5 kg
Intervallo di velocità 200 to 3000 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V
Tensione 230 V
Product Type Digital Vortex Mixer
Certificazione/Conformità cCSAus, CE, Certificate of Analysis (COA), Certificate of Analysis (COA)
Tipo di spina EU, UK, CN Plug
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Rubber, Plastic Platform
Dimensioni (L x P x A) 8.1 x 5.9 x 5.2 in. (20.5 x 15.1 x 13.1 cm)
Altezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Altezza (sistema metrico) 13.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.1 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 14.6 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 6.6 kg
Modello Digital Vortex Mixer
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rocker, Rotator, mixer
Modalità operative Touch, Continuous
Intervallo temporizzatore 1 to 99 min., Continuous
Garanzia e offerta di assistenza 2 Years