Learn More
Fisherbrand™ Digital Vortex Mixer
Codice prodotto. 15796959 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Amperaggio:
0.13 A
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Amperaggio unitSize
15796959 230 V 0.13 A Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15796959
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Includes both cup head and 3 in. head with cover. Units are supplied with a 72 in. (183cm), 3-wire cord and plug.
Ideal for applications that demand repeatable results.
Microprocessor control maintains set point for strong, consistent mixing action. Timer will display elapsed time or, when programmed to user defined time limit, the unit will shut off when the time reaches zero. Two modes of operation: “Continuous” mode when using accessory attachments or “Touch” mode which activates mixing when depressing the cup head.
  • LED displays for speed and time
  • Continuous or touch modes
  • Microprocessor controls
  • 5 year warranty
Warranty
5 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 4.9 mm
Intervallo di velocità 500 to 3000 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 0.13 A, 135 W
Tensione 230 V
Wattage 135 W
Amperaggio 0.13 A
Product Type Digital Vortex Mixer
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.1 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 10 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 5.3 kg
Peso (sistema imperiale) 10 lb.
Peso (sistema metrico) 4.5 kg
Include Includes both cup head and 3 in. head with cover. Units are supplied with a 72 in. (183cm), 3-wire cord and plug.
Garanzia e offerta di assistenza 5 year limited warranty on parts and labor.