Learn More
Grant Instruments™ Bagno ad acqua digitale con coperchio
Codice prodotto. 15117025
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
12 l
18 L
26 l
Dimensioni (L x P x A):
215 x 335 x 200 mm
365 x 360 x 225 mm
570 x 335 x 275 mm
590 x 335 x 275 mm
Capacità di riscaldamento:
1400 w (230V) 1050 w (120V)
350 w (120V)
800 w (230V and 120V)
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Capacità di riscaldamento Dimensione della confezione
15117025 26 l 590 x 335 x 275 mm 1400 w (230V) 1050 w (120V) Pezzo
15187015 18 L 570 x 335 x 275 mm 1400 w (230V) 1050 w (120V) Pezzo
15197015 12 l 365 x 360 x 225 mm 800 w (230V and 120V) Pezzo
15177015 5 l 215 x 335 x 200 mm 350 w (120V) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15117025 Fornitore Grant Instruments™ N. del fornitore JBN26
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Provides stable temperature control, simple interface and fast heat-up. Grant Instruments™ JB Nova Digital Water Bath with Lid is available in a choice of four models with a base tray and lid included as standard.
  • Temperature range ambient +5ºC to 95ºC operation
  • Stability: ±0.5ºC
  • Unique Set and ForgetTM technology - fast heat-up, reliable temperature control
  • Simple, intuitive controls - quick and easy to set temperature
  • Practical front panel lock - disables front panel controls preventing unintentional changes
  • Suitable for use with heat transfer beads
  • Drain tap on 12L, 18L and 26L baths
  • 3 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 26 l
Gamma di temperatura 5 - 95 °C
Capacità di riscaldamento 1400 w (230V) 1050 w (120V)
Risoluzione temperatura 0.5 °C
Stabilità termica ± 0.5 a 70 °C
Warranty 3 anni
Dimensioni (L x P x A) 590 x 335 x 275 mm
Tensione 230 V