Learn More
Grant Instruments™ Bagno ad acqua digitale con coperchio
Codice prodotto. 15177015
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
12 l
18 L
26 l
Dimensioni (L x P x A):
215 x 335 x 200 mm
365 x 360 x 225 mm
570 x 335 x 275 mm
590 x 335 x 275 mm
Capacità di riscaldamento:
1400 w (230V) 1050 w (120V)
350 w (120V)
800 w (230V and 120V)
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Capacità di riscaldamento Dimensione della confezione
15177015 5 l 215 x 335 x 200 mm 350 w (120V) Pezzo
15187015 18 L 570 x 335 x 275 mm 1400 w (230V) 1050 w (120V) Pezzo
15197015 12 l 365 x 360 x 225 mm 800 w (230V and 120V) Pezzo
15117025 26 l 590 x 335 x 275 mm 1400 w (230V) 1050 w (120V) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15177015 Fornitore Grant Instruments™ N. del fornitore JBN5
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides stable temperature control, simple interface and fast heat-up. Grant Instruments™ JB Nova Digital Water Bath with Lid is available in a choice of four models with a base tray and lid included as standard.
  • Temperature range ambient +5ºC to 95ºC operation
  • Stability: ±0.5ºC
  • Unique Set and ForgetTM technology - fast heat-up, reliable temperature control
  • Simple, intuitive controls - quick and easy to set temperature
  • Practical front panel lock - disables front panel controls preventing unintentional changes
  • Suitable for use with heat transfer beads
  • Drain tap on 12L, 18L and 26L baths
  • 3 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 l
Gamma di temperatura 5 - 95 °C
Capacità di riscaldamento 350 w (120V)
Risoluzione temperatura 0.5 °C
Stabilità termica ± 0.5 a 70 °C
Warranty 3 anni
Dimensioni (L x P x A) 215 x 335 x 200 mm
Tensione 230 V