Learn More
Digitonin Glycosides, TRC
Codice prodotto. 18081350
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18081350 100 mg 100mg
18033050 1 g 1g
18002850 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18081350 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD446305100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11024-24-1
Formula molecolare C56 H92 O29
Molecular Weight (g/mol) 1229.31
Sinonimo (2α,3β,5α,15β,25R)-2,15-Dihydroxyspirostan-3-yl O-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-xylopyranosyl-(1→3)]-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-galactopyranoside, 3-[O-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-xylopyranosyl-(1→3)]-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-galactopyranoside]digitogenin, Spirostan β-D-galactopyranoside deriv., Digitin, NSC 23471, NSC 237417
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3[C@@H](O)[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H]8O[C@@H]%10O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]%11O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%11O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)C[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
Specifica
Materiale o nome chimico Digitonin
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44+,45-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,55+,56-/m1/s1
Peso formulazione 1228.5724