Learn More
Digitonin, MedChemExpress
Descrizione
Digitonin, a glycoside obtained from Digitalis purpurea, could increase cell permeability by binding to cholesterol molecules and reduce tumor growth. Digitonin is an natural detergent.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Digitonin |
| CAS | 11024-24-1 |
| Colore | Light Nude |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C56H92O29 |
| Quantità | 25 mg |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (81.35 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (81.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])[C@@H](O)[C@@]1([H])[C@@](CC[C@]5([H])[C@@]6(C[C@@H](O)[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]7O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]%10O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]%11O)O)([H])O[C@@H]%11CO)([H])[C@@H]%10O)O)([H])O[C@@H]7CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 1229.31 |
| Peso formulazione | 1229.31 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only