Learn More
Digitonin, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17861381 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17861381 50 mg 50mg
11471531 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17861381 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215948050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.25€
    64.05€ / 50mg
    Risparmia 3.20€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Permeabilizes plasma membranes of eukaryotic cells. Digitonin, MP Biomedicals is a mild nonionic detergent that complexes with membrane cholesterol and other unconjugated β-hydroxysterols. It is used to solubilize receptors and permeabilize cellular
Digitonin has following uses:
  • Cholesterol determination
  • Use of digitonin-permeabilized adipocytes for cAMP studies
  • Solubilization of membrane proteins
  • The water soluble form can be used for the isolation of mitotic chromosomes
Identificatori chimici
CAS 11024-24-1
Formula molecolare C56H92O29
Molecular Weight (g/mol) 1229.32
Numero MDL MFCD00077729
InChI Key UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Sinonimo digitonin
PubChem CID 102004607
IUPAC Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetramethyl-5'-oxaspiro[oxane-2,6'-pentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosane]-3',15'-dioloxy]oxan-3-yl]oxy}-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Specifica
Forma fisica White Powder
Punto di fusione 230°C to 240°C (decomposition)(literature)
Quantità 50 mg
Rotazione specifica [α]20/D −54° (c=2.8, methanol) (Lit.)
Informazioni di solubilità Soluble in boiling water (1g/10mL). Heat for 15 minutes at 98°C. Cool and place at 4°C for 3 hrs and filter off any precipitate. Soluble in absolute alcohol (1g/57mL) and 95% alcohol (1g).
Peso formulazione 1229.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) CriticalMicelle Concentration (CMC) <0.5mM (20–25°C) (Lit.)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Digitonin, Water Soluble
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Digitonin