Specifica
| Materiale o nome chimico | Digitonin |
| Nota nome | Approx. 50% (TLC) |
| Punto di fusione | 240.0°C |
| Residuo della combustione | 0.3% max |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Indice di Merck | 15,318 |
| Condizione di rotazione specifica | −54.00 (20.00°C c=3,in methanol) |
| Rotazione specifica | − 54.00 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: practically insoluble in chloroform and ether,1gr dissolves in 57mL abs. alcohol,in 220mL 95%,alcohol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Digitonin
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.