Learn More
MedChemExpress Digitoxin
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 764.94 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 71-63-6 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 92.0% |
| Solubilità | DMSO : 100 mg/mL (130.73 mM∣Need ultrasonic) |
| Bersaglio | Na+/K+ ATPase |
| Quantità | 5 mg |