missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diglycidyl Resorcinol Ether (>85%), TRC

Codice prodotto. 30377908
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30377908 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30377908 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4463435ML

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Resorcinol diglycidyl ether
CAS 101-90-6
Formula molecolare C12 H14 O4
Quantità 5 mL
Sinonimo Oxirane, 2,2'-[1,3-phenylenebis(oxymethylene)]bis-, Benzene, m-bis(2,3-epoxypropoxy)- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-[1,3-Phenylenebis(oxymethylene)]bis[oxirane], 1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene, 1,3-Diglycidyloxybenzene, 1,3-Dihydroxybenzene diglycidyl ether, Diglycidyl resorcinol ether, NSC 76621, Resorcinol bis(2,3-epoxypropyl) ether, Resorcinol diglycidyl ether, Resorcinol glycidyl ether, m-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene, m-Bis(glycidyloxy)benzene
InChI Formula InChI=1S/C12H14O4/c1-2-9(13-5-11-7-15-11)4-10(3-1)14-6-12-8-16-12/h1-4,11-12H,5-8H2
SMILES C(Oc1cccc(OCC2CO2)c1)C3CO3
IUPAC Name 2-[[3-(oxiran-2-ylmethoxy)phenoxy]methyl]oxirane
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Peso formulazione 222.0892
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.