Learn More
Diglycolic-2,2,2',2'-d4 Acid, CDN
Codice prodotto. 30318782
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.25 g
Dimensione della confezione:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318782 0.1 g 0.10g
30312332 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30318782 Fornitore CDN N. del fornitore CDND57560.1G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico Diglycolic Acid-D4
CAS 1032504-39-4
Formula molecolare C4 H2 D4 O5
Quantità 0.1 g
Sinonimo Acetic-2,2-d2 acid, 2,2'-oxybis- (ACI), 2,2'-Oxybis[acetic-2,2-d2 acid] (ACI), Diglycolic-2,2,2',2'-d4 Acid, Diglycolic Acid-d4, Diglycolic Acid-D4
InChI Formula InChI=1 S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])(OC([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name 2-[carboxy(dideuterio)methoxy]-2,2-dideuterio-acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 138.1121
Peso formulazione 138.0466 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.