Learn More
Diglycolic Acid, TRC
Codice prodotto. 30374585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374585 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374585 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4463305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diglycolic Acid
CAS 110-99-6
Formula molecolare C4H6O5
Quantità 5 g
Sinonimo 2,2'-Oxybis-Acetic Acid, Oxydi-acetic Acid, Diglycolic Acid, 2,2'-Oxydiacetic Acid, 3-Oxapentane-1,5-dioic Acid, 3-Oxapentanedioic Acid, Bis(carboxymethyl) Ether, NSC 8651, Oxodiacetic Acid, Oxybisacetic Acid, Oxydiacetic Acid, Oxydiethanolic Acid
InChI Formula InChI=1S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES OC(=O)COCC(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 134.09
Peso formulazione 134.0215